Få mere at vide
Magnesium, AAS standardopløsning, Specpure™ Mg 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11336359
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336359 500 mL 500ml
11369169 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088077.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Damptryk 17 mm Hg ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Magnesium: 0.1%; Water: 94.9%