Få mere at vide
Magnesium 2-hydroxypropanoate trihydrate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803224
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30803224 10 g 10g
30796826 1 kg 1kg
30801041 25 g 25g
30794863 500 g 500g
30798717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30803224 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13701410g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium 2-hydroxypropanoate trihydrate
CAS 18917-96-9
Molekylær formel C6H16MgO9
MDL nummer MFCD00156534
Mængde 10 g
SMIL CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Mg+2]
Molekylvægt (g/mol) 256.49
Procent renhed 98%