missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Magnesium 2-Aminoacetate, TRC

Artikelnummer. 30003776
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003776 100 mg
30010170 10 mg
30010266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB475003100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14783-68-7
Molekylær formel C4H8MgN2O4
Molekylvægt (g/mol) 172.42
Synonym Magnesium Glycinate
IUPAC navn magnesium;2-aminoacetate
SMIL [Mg+2].NCC([O-])=O.NCC([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Magnesium 2-Aminoacetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C2H5NO2.Mg/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vægt 172.0334
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.