Få mere at vide
Magnadur Magnet
Artikelnummer. 12493120
Encompass
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12493120 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12493120 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. CAH540040W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Materiale Ceramic
Produkttype Magnadur Magnet
Højde (metrisk) 5 mm
Størrelse 5 H x 50 W x 19 D mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Dimensioner (L x B) 5 H x 50 W x 19mm D
Mængde 10 stk.