Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Spildevands Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Artikelnummer. 17321909
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
17321909 100 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 17321909 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A52606
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit muliggør effektiv nukleinsyreudvinding med høj kapacitet fra spildevandsprøver.
  • MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit muliggør effektiv nukleinsyreudvinding med høj kapacitet fra spildevandsprøver
  • Sættet bruger MagMAX magnetisk-perle-teknologi, der sikrer reproducerbar genvinding af nukleinsyre af høj kvalitet, der er kompatibel med en bred vifte af applikationer
  • Spildevands- og spildevandsovervågning er et nyttigt værktøj til at overvåge den regionale spredning af virale og bakterielle patogener
  • Overvågning på forskellige operationsniveauer har vist sig at være en pålidelig måde at påvise SARS-CoV-2-virussen, før den bliver udbredt i en befolkning
  • Spildevandsovervågning kan bruges til at overvåge andre virale mål såsom influenza og norovirus
  • Spildevands- og spildevandsprøver er dog nogle af de mest udfordrende, når det kommer til ekstraktion af RNA og DNA
Funktionerne i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
  • Automationsklare protokoller designet til KingFisher Flex, KingFisher APEX , og KingFisher Duo-systemer
  • Hurtig procedure giver mulighed –for at behandle 24 96 prøver∼ 45 minutter
  • Kompatibel med spildevand og spildevand koncentreret via ultracentrifugering, udfældning, filtrering eller perlebaseret viral berigelse og ikke-koncentrerede prøver
  • Indeholder metoder til 200μ L til 500 ml startvolumener spildevand
  • Elueringsvolumener fra 50 til 100μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •80 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 50 ml bindende opløsning; stuetemperatur
• 200 ml vaskebuffer; stuetemperatur
• 25 ml elueringsopløsning; stuetemperatur
• 4 ml proteinase K; stuetemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindende perler; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Slam, Spildevand
Elueringsvolumen 50 til 200μ l
Endelig produkttype RNA og DNA
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Spids
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid Op til 29 min. ved brug af automatiseret protokol
Startmaterialemængde Slam:≤ 200 mg
spildevand:≤ 500 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase