Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ Spildevands Ultra Nucleic Acid Isolation Kit med virusberigelse
Artikelnummer. 17767463 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 forberedelser
Artikelnummer. 17767463
Brand: Invitrogen™ A52610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Dynabeads Spildevandsvirusberigelse
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit med virusberigelse muliggør effektiv virusberigelse med høj kapacitet og nukleinsyreekstraktion fra spildevandsprøver.
Funktionerne i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
  • Automatiseringsklare koncentrations- og ekstraktionsprotokoller designet til KingFisher Flex, KingFisher APEX , og KingFisher Duo-systemer
  • Hurtig procedure giver mulighed for virusberigelse og nukleinsyreekstraktion for 24 spildevandsprøver på mindre end to timer
  • Dynabeads spildevandsvirusberigelse bruges til at koncentrere spildevand før udvinding
  • Elueringsvolumener fra 50 til 100μ L
Spildevands- og spildevandsovervågning er et nyttigt værktøj til at overvåge den regionale spredning af virale og bakterielle patogener. Overvågning på forskellige driftsniveauer, såsom et universitetskollegium eller en hel by, har vist sig at være en pålidelig måde at opdage SARS-CoV-2-virussen, før den bliver udbredt i en befolkning. Spildevandsovervågning kan bruges til at overvåge andre virale mål såsom influenza og norovirus. Spildevands- og spildevandsprøver er dog nogle af de mest udfordrende, når det kommer til udvinding af RNA og DNA, indtil nu.
Automatiseret virusberigelse
Op til 10 ml spildevand kan behandles, med viruskoncentration efterfulgt af ekstraktion. Når virusberigelsen og -ekstraktionsprocessen udføres ved hjælp af en KingFisher Flex eller APEX system, kan 24 prøver behandles på mindre end to timer. Når protokollen er afsluttet, koncentreres rent RNA og DNA i –50 100μ L elueringsbuffer. Hvis andre koncentrationsmetoder, såsom ultracentrifugering eller udfældning ønskes, er MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit tilgængelig for 200μ L til 1 mL inputvolumener og inkluderer kun ekstraktionsreagenser, hvilket gør det muligt for brugerne at bruge en valgfri koncentreringsmetode eller ikke-koncentrerede spildevandsprøver.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder DNA'et og RNA'et mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver.
De Dynabeads MyOne Silan indeholdt i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyreopsamling. Disse aspekter gør Dynabeads MyOne Silan ideel til genvinding af RNA og DNA. Når de er fanget, kan disse nukleinsyrer derefter elueres –i 50 100μ L elueringsbuffer til brug i downstream-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 ml Dynabeads Spildevandsvirusberigelse; 4 °
•C 80 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 50 ml bindende opløsning; stuetemperatur
• 200 ml vaskebuffer; stuetemperatur
• 25 ml elueringsopløsning; stuetemperatur
• 4 ml proteinase K; stuetemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindende perler; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Spildevand
Elueringsvolumen 100 til 500μ L
Endelig produkttype RNA og DNA
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Spids
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid Op til 45 min. ved brug af automatiseret protokol
Startmaterialemængde 15 mL