Få mere at vide
Descrizione
RNA-isolering fra cellefri prøver giver nogle unikke udfordringer sammenlignet med RNA-isolering fra væv eller dyrkede celler. Disse omfatter lave virale titre, store volumener, der skal behandles, og prøvekompleksitet. Desuden skal proceduren være kompatibel med real-time qRT-PCR. De MagMAX™ Virale RNA-isoleringssæt løser alle disse problemer uden behov for organiske opløsningsmidler eller RNA-udfældning, hvilket eliminerer de problemer, man ofte støder på med filterbaserede RNA-isoleringsmetoder, såsom tilstopning, store elueringsvolumener og inkonsekvente udbytter.
- Mere effektiv genvinding af viralt RNA og DNA fra forskellige prøvetyper
- Forbedrede qRT-PCR-resultater
- Ideel, når du arbejder med lave virale koncentrationer
- Forbedret udbytte og reproducerbarhed
MagMAX™ Viralt RNA-isoleringssæt
Den forbedrede version af MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit giver bedre viral partikellyse og mere effektiv genvinding af både viralt RNA og DNA fra en række cellefrie biologiske prøver, herunder plasma, sera og podninger. Resultaterne af disse ændringer er forbedrede udbytter og reproducerbarhed. Forbedret genomisk DNA-fjernelse resulterer i bedre qRT-PCR-resultater.
De MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit kan effektivt isolere viralt RNA og DNA fra prøver så store som 400μ L. RNA- og DNA-genvinding er typisk større end 75 %, men kan variere afhængigt af prøvetype. Det RNA, der genfindes med sættet, er af høj kvalitet og renhed og er velegnet til real-time RT-PCR.
Tilbehørsprodukter
Lysis/bindingsopløsningskoncentrat, vaskeopløsning 1 koncentrat, vaskeopløsning 2 koncentrat og bærer-RNA er komponenter i MagMAX™ Virale RNA-isoleringssæt, der også kan købes separat.
Yderligere behandlingsplader og låg: vi anbefaler 96-brønds plader og låg fra Phenix Research Products (#MPU-8117, #MPE-8019).
Fordele ved magnetisk perlebaseret isolering
Magnetiske perler tilbyder mange fordele ved isolering af RNA fra celler og viralt RNA fra cellefri prøver. Ambions ’MagMAX-™teknologi binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltermetoder, hvilket resulterer i højere RNA-udbytter. RNA-udbyttet er mere konsistent, både fra eksperiment til eksperiment og over en bred vifte af prøvestørrelser. MagMAX ™magnetisk perleteknologi eliminerer filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver. Da kun et lille volumen af magnetiske perler er nødvendigt for højeffektiv binding, kan det bundne RNA elueres på kun 20 til 50μ L nukleasefrit vand. Dette gør MagMAX™ magnetisk perleteknologi ekstremt nyttig til at koncentrere RNA fra store, fortyndede prøver.
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Bearbejdningsplade& Låg, bindeopløsningskoncentrat, vaskeopløsning 1 koncentrat, vaskeopløsning 2 koncentrat, elueringsbuffer opbevares alle ved stuetemperatur. RNA-bindende perler opbevares ved °4 C og lysisen⁄ Binding Enhancer opbevares kl– 20 °C. |
| Format | Rør |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | 45 min. |
| Prøvetype | Cellefri biologiske væsker, Flydende prøver (f.eks. serum), Plasma, Serum, Virale prøver |
| Endelig produkttype | Viralt DNA ⁄RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 50 |
| Produktlinje | MagMAX |
| Vedi altri risultati |
Kun til veterinærbrug.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.