Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen vaskeopløsning
Beskrivelse
Denne vaskeløsning er inkluderet i MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsyre Isolationssæt og MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsyre Isoleringssæt (Kat. nr. A42352, A42356, A42357 og A42358). Den er tilgængelig separat til anvendelser, der kræver mere vaskeopløsning end det, der er angivet i sættet.
Vigtigt: Denne vaskeopløsning kan udvikle inerte hvide eller brune partikler, der flyder i opløsningen. Dette er ikke noget at bekymre sig om og påvirker ikke ydeevnen negativt.
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Serum, Virale prøver, Prøver fra multitilstandslæseren, Blod, Celler, Bakterier, Svampe, Gær |
| Volumen | 1000 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Produktlinje | MagMAX |
| Oprensningsmål | Viralt ⁄DNA RNA, Patogen ⁄DNA RNA, Total Nukleinsyrer |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.