Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen Ultra Nukleinsyre Isoleringssæt
Beskrivelse
- Indeholder en proprietær enzymblanding, der muliggør lysering og nukleinsyregenvinding fra de hårdeste patogener, såsom gram-positive bakterier, gær og svampe
- Med denne enzymblanding, brugt sammen med optimerede reagenser, MagMAX gør Viral/Pathogen Ultra-kittet det muligt at opnå omfattende patogenlysering og genvinding af RNA og DNA
- Benytter MagMAX magnetisk perleteknologi, der sikrer reproducerbar genvinding af højkvalitets nukleinsyre, der er kompatibel med en bred vifte af anvendelser, herunder realtids PCR, digital PCR og næste generations sekventering
- Automatiseringsklare protokoller designet til KingFisher Flex og KingFisher Duo Prime-systemerne
- Hurtig procedure tillader behandling af 96 prøver på 60 minutter
- Fleksibel protokol rummer prøvevolumen fra 200 μl til 2 ml blod, urin, vatpinde, lavage og forskellige transportmedier såsom Universal Viral Transport-medium og ThinPrep Eswab konserveringsvæske
- Kompatibel med bronchoaveolar lavage og andre respiratoriske prøver
- Der er ikke behov for bærer-RNA
- Elutionsvolumen fra 50 til 100 μl
Maksimal prøveinput i et 96-dyb brønd eller 24-dyb brøndpladeformat
Reagenserne og enzymblandingen, der er inkluderet MagMAX i Viral/Pathogen Ultra-sættet, gør det muligt at maksimere mængden af prøveinput, hvilket øger mængden af RNA og/eller DNA, der udvindes fra de mest udfordrende patogener. Op til 400 μl prøve kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade. For større prøvevolumer findes der protokoller til at behandle op til 2 ml prøve pr. brønd i en KingFisher 24-dyb brøndplade.
Valideret til brug med mikrobiota-arraypladerne TaqMan
Hav tillid til, at dit nukleinsyreekstraktionssæt vil fungere med din efterfølgende anvendelse, og nyd en komplet løsning fra Thermo Fisher Scientific.
Nukleinsyre udvundet med Viral/Pathogen Ultra-sættet MagMAX er blevet testet med følgende TaqMan Microbiota-analysepaneler:
- Urinvejsmikrobiota
- Luftvejsmikrobiota
- Vaginal mikrobiota
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder DNA'et mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Derudover, fordi filtre og vakuummanifolder ikke anvendes, er der ingen risiko for tilstopning af filteret på grund af cellulære partikler i prøverne. Dette tilstopningsproblem er særligt bekymrende for proteinrige, store mængdeprøver som plasma, der ofte bruges i infektionssygdomsstudier.
Dynabeads MyOne Silanen i MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyreindfangning. Disse aspekter gør MyOne Dynabeads Silan ideelt til genvinding af viralt RNA og DNA, der findes i lave koncentrationer i kropsvæsker. Når disse nukleinsyrer er fanget, kan de derefter elueres i så lidt som 50 μl eluationsbuffer til brug i senere anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 55 ml bindeopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 100 ml vaskeopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 10 ml Elutionsopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 1 ml Proteinase K, opbevar ved stuetemperatur • 2 ml DNA/RNA Binding Beads, opbevares ved stuetemperatur, • 5 ml enzymblanding, opbevar -5 til -30 °C |
| Format | 96 dybbrøndsplade, 24 Dybbrøndsplade |
| Oprensningstid | 60 min. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller tøris |
Sikkerhed og håndtering
- MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: lysozyme, proteonase, thiocyanic acid, acrylamide