Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen Ultra Enzyme Mix
Beskrivelse
This enzyme mix is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit (Cat. No. A42356). It is made available separately for applications that require more enzyme mix than is provided in the kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C). |
| Prøvetype | Flydende prøver (f.eks. serum), Virale prøver, Prøver fra multitilstandslæseren, Blod, Celler, Bakterier, Svampe, Gær |
| Effektivitet | Høj |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | Viral/patogen Ultra Enzyme Mix |
| Mængde | 50 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mål | Viralt DNA/RNA, Patogen DNA/RNA, Total nukleinsyrer |
| Vis mere |