Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyreisoleringskit, til HIV-1 tørrede blodpletter (DBS)
Artikelnummer. 17856501 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17856501 100 reaktioner
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 17856501 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A53770
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyreisoleringskit til HIV-1 tørrede blodpletter er designet til at genvinde viralt RNA fra tørrede blodpletter (DBS) og plasma til HIV-1 lægemiddelresistenstestning.
  • Kit er designet til at genvinde viralt RNA fra tørrede blodpletter (DBS) og plasma til HIV-1 lægemiddelresistenstestning
  • MagMAX magnetisk-perle-teknologi sikrer reproducerbar gendannelse af højkvalitets HIV-1 viralt RNA, der er kompatibelt med downstream-applikationer såsom RT-PCR og Sanger-sekventering
  • Automatisering: Arbejdsgange er designet til KingFisher Flex- og KingFisher Duo Prime-systemerne
  • Sensitivitet: Ekstraherer amplificerbart viralt RNA fra DBS og plasmaprøver
    • DBS: > 2000 eksemplarer/ml
    • Plasma:> 1000 kopier/ml
  • Varighed: Test tager mindre end 60 minutter: ∼ 30 min DBS lysis,∼ 30 min viral RNA-ekstraktion
Fordele ved MagMAX magnetisk –perlebaseret oprensning:
  • Perler binder nukleinsyren mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter
  • Da filtre og vakuummanifold ikke anvendes, er der ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver
  • Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med proteinrige prøver med stort volumen såsom fuldblod eller plasma, der almindeligvis anvendes til viral testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetisk
Indhold og opbevaring •60 ml tørrede blodpletter lyseringsopløsning
• 55 ml bindende opløsning
• 100 ml vaskebuffer
• 10 ml elueringsopløsning
• 1 ml Proteinase K
• 2 mL total nukleinsyrebindende perler
Detektionsmetode HIV-1 viralt RNA, der er kompatibelt med downstream-applikationer såsom RT-PCR og Sanger-sekventering
Prøvetype Fuldblod, Plasma
Til brug med (udstyr) KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, magnetisk stativ
Antal reaktioner 100 reaktioner
Mængde 100 reaktioner