Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyreisoleringssæt
Artikelnummer. p-9023010
Skift visning
Mængde:
Op til 100 forberedelser
Op til 1000 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16346582 Op til 100 forberedelser
16681236 Op til 1000 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16346582 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A42352
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit er designet til at genvinde RNA og DNA fra virus og gramnegative bakterier i prøver såsom blod, podninger, urin og virale transportmedier (VTM).
Viral MagMAX /Patogen Nukleinsyre Isoleringskittet er designet til at genvinde RNA og DNA fra virus- og gramnegative bakterier i prøver som blod, podninger, urin og virale transportmedier (VTM). Kittet benytter MagMAX magnetisk perleteknologi, hvilket sikrer reproducerbar genvinding af højkvalitets nukleinsyre, der er kompatibel med en bred vifte af anvendelser, herunder realtids PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
Funktioner i MagMAX Viral/Patogen Nukleinsyre Isoleringskittet inkluderer:
  • Automatiseringsklare protokoller designet til KingFisher Flex og KingFisher Duo Prime-systemerne
  • Hurtig procedure tillader behandling af 96 prøver på under 30 minutter
  • Fleksibel protokol rummer prøvevolumen input fra 200 μl til 2 ml biofluider eller overførselsmedier
  • Der er ikke behov for bærer-RNA
  • Elutionsvolumen fra 50 til 100 μl
Maksimal prøveinput i et 96-dyb brønd eller 24-dyb brøndpladeformat
De optimerede reagenser, der er inkluderet i Viral/Pathogen-sættet MagMAX , gør det muligt at maksimere mængden af prøveinput og dermed øge mængden af RNA og/eller DNA, der genvindes. Op til 400 μl prøve kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade. For større prøvevolumen findes der protokoller til at behandle op til 2 ml prøve pr. brønd i en KingFisher 24-dyb brøndplade.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Kugler binder nukleinsyren mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Derudover, da filtre og vakuummanifolder ikke anvendes, er der ingen risiko for tilstopning af filteret på grund af cellulære partikler i prøverne. Dette tilstopningsproblem er særligt bekymrende for proteinrige, store mængder prøver som helblod eller plasma, der ofte bruges til viral testning.
Dynabeads MyOne Silanen i MagMAX Viral/Pathogen Total Nukleinsyre Isolationskittet har en optimeret silica-lignende overfladekemi med et meget specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyreindfangning. Disse aspekter gør MyOne Dynabeads Silan ideelt til genvinding af viralt RNA og DNA, der findes i lave koncentrationer i kropsvæsker. Når disse nukleinsyrer er fanget, kan de derefter elueres i 50 μl eluationsbuffer til brug i senere anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •55 mL Binding Solution, opbevares ved stuetemperatur
• 100 ml vaskeopløsning, opbevares ved stuetemperatur
• 10 ml elueringsopløsning, opbevares ved stuetemperatur
• 1 mL Proteinase K, opbevares ved stuetemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindende perler, opbevares ved stuetemperatur
Format 96 dybbrøndsplade, 24 Dybbrøndsplade
Oprensningstid <30 min.
Produktlinje MagMAX
Mængde Op til 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.