Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyreisoleringssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit er designet til at genvinde RNA og DNA fra virus og gramnegative bakterier i prøver såsom blod, podninger, urin og virale transportmedier (VTM). Sættet anvender MagMAX magnetisk-perle-teknologi, der sikrer reproducerbar gendannelse af nukleinsyre af høj kvalitet, der er kompatibel med en bred vifte af applikationer, herunder real-time PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
Funktionerne i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
•Automationsklare protokoller designet til KingFisher Flex- og KingFisher Duo Prime-systemerne
• Hurtig procedure gør det muligt at behandle 96 prøver på under 30 minutter
• Fleksibel protokol tillader prøvevolumen input fra 200μ L til 2 mL biovæsker eller overføringsmedier
• Intet behov for bærer-RNA
• Elueringsvolumener fra 50 til 100μ L
Maksimal prøveinput i et pladeformat med 96 brønde eller 24 dybe brønde
De optimerede reagenser inkluderet i MagMAX Viral/Pathogen-kittet giver dig mulighed for at maksimere mængden af prøveinput og derved øge mængden af genvundet RNA og/eller DNA. Op til 400μ L prøve kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade. For større prøvevolumener er protokoller tilgængelige til at behandle op til 2 mL prøve pr. brønd i en KingFisher 24-dyb brøndplade.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder nukleinsyren mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver. Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med proteinrige prøver med stort volumen såsom fuldblod eller plasma, der almindeligvis anvendes til viral testning.
De Dynabeads MyOne Silan indeholdt i MagMAX Viral/Pathogen Total Nucleic Acid Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med et meget specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads MyOne Silan ideel til genvinding af viralt RNA og DNA til stede i lave koncentrationer i kropsvæsker. Når de er fanget, kan disse nukleinsyrer derefter elueres i 50μ L elueringsbuffer til brug i downstream-applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •550 ml bindende opløsning, opbevares ved stuetemperatur • 1000 ml vaskeopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 100 ml elueringsopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 10 mL Proteinase K, opbevares ved stuetemperatur • 20 mL DNA/RNA-bindende perler, opbevares ved stuetemperatur |
| Format | 96 dybbrøndsplade, 24 Dybbrøndsplade |
| Oprensningstid | 30 min. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | Op til 1000 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |