Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyreisoleringssæt
Beskrivelse
Viral MagMAX /Patogen Nukleinsyre Isoleringskittet er designet til at genvinde RNA og DNA fra virus- og gramnegative bakterier i prøver som blod, podninger, urin og virale transportmedier (VTM). Kittet benytter MagMAX magnetisk perleteknologi, hvilket sikrer reproducerbar genvinding af højkvalitets nukleinsyre, der er kompatibel med en bred vifte af anvendelser, herunder realtids PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit er designet til at genvinde RNA og DNA fra virus og gramnegative bakterier i prøver såsom blod, podninger, urin og virale transportmedier (VTM). Sættet anvender MagMAX magnetisk-perle-teknologi, der sikrer reproducerbar gendannelse af nukleinsyre af høj kvalitet, der er kompatibel med en bred vifte af applikationer, herunder real-time PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
Funktionerne i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
•Automationsklare protokoller designet til KingFisher Flex- og KingFisher Duo Prime-systemerne
• Hurtig procedure gør det muligt at behandle 96 prøver på under 30 minutter
• Fleksibel protokol tillader prøvevolumen input fra 200μ L til 2 mL biovæsker eller overføringsmedier
• Intet behov for bærer-RNA
• Elueringsvolumener fra 50 til 100μ L
Maksimal prøveinput i et pladeformat med 96 brønde eller 24 dybe brønde
De optimerede reagenser inkluderet i MagMAX Viral/Pathogen-kittet giver dig mulighed for at maksimere mængden af prøveinput og derved øge mængden af genvundet RNA og/eller DNA. Op til 400μ L prøve kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade. For større prøvevolumener er protokoller tilgængelige til at behandle op til 2 mL prøve pr. brønd i en KingFisher 24-dyb brøndplade.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder nukleinsyren mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver. Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med proteinrige prøver med stort volumen såsom fuldblod eller plasma, der almindeligvis anvendes til viral testning.
De Dynabeads MyOne Silan indeholdt i MagMAX Viral/Pathogen Total Nucleic Acid Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med et meget specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads MyOne Silan ideel til genvinding af viralt RNA og DNA til stede i lave koncentrationer i kropsvæsker. Når de er fanget, kan disse nukleinsyrer derefter elueres i 50μ L elueringsbuffer til brug i downstream-applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •55 mL Binding Solution, opbevares ved stuetemperatur • 100 ml vaskeopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 10 ml elueringsopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 1 mL Proteinase K, opbevares ved stuetemperatur • 2 mL DNA/RNA-bindende perler, opbevares ved stuetemperatur |
| Format | 96 dybbrøndsplade, 24 Dybbrøndsplade |
| Oprensningstid | <30 min. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | Op til 100 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
- MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.