Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen II (MVP II) Nukleinsyreisoleringskit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Automationsklare protokoller designet til KingFisher Flex- og KingFisher Duo Prime-systemerne
- Hurtig procedure giver mulighed for at behandle 96 prøver< 30 minutter
- Fleksibel protokol tillader prøvevolumen input fra 200μ L til 2 mL biovæsker eller overføringsmedier
- Intet behov for bærer-RNA
- Elueringsvolumener fra 50 til 100μ L
- De medfølgende optimerede reagenser giver dig mulighed for at maksimere mængden af prøveinput
- Op til 400μ L prøve kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade.
- Protokoller er tilgængelige til at behandle op til 2 mL prøve pr. brønd i en KingFisher 24-dyb brøndplade
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •550 ml bindende opløsning, opbevares ved stuetemperatur • 1000 ml vaskeopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 100 ml elueringsopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 10 mL Proteinase K, opbevares ved stuetemperatur • 20 mL DNA/RNA-bindende perler, opbevares ved stuetemperatur |
| Format | 96 dybbrøndsplade, 24 Dybbrøndsplade |
| Oprensningstid | 30 min. |
| Antal reaktioner | 2000 Forberedelser |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 2000 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid, acrylamide, proteinase