Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen elueringsbuffer
Artikelnummer. 16386582
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
16386582 100 ml
1 options
Artikelnummer. 16386582 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A42364
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne elueringsbuffer er inkluderet i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits og MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit.
Denne elueringsbuffer er inkluderet i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits og MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A42352, A42356, A42357 og A42358). Den stilles til rådighed separat til applikationer, der kræver mere elueringsbuffer, end den medfølger i sættet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Serum, Virale prøver, Prøver fra multitilstandslæseren, Blod, Celler, Bakterier, Svampe, Gær
Volumen 100 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller
Produktlinje MagMAX
Oprensningsmål Viralt ⁄DNA RNA, Patogen ⁄DNA RNA, Total Nukleinsyrer
Mængde 100 ml