Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen bindende perler
Beskrivelse
Disse bindingsperler er inkluderet i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits og MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A42352, A42356, A42357 og A42358). De stilles til rådighed separat til applikationer, der kræver flere bindeperler, end de medfølger i sættet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | Viral/patogen bindende perler |
| Mængde | 20 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering (NGS ), Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Oprensningsmål | Viralt DNA/RNA, Patogen DNA/RNA, Total Nukleinsyrer |
| Prøvetype | Flydende prøver (f.eks. serum), virusprøver, bukkale prøver, blod, celler, bakterier, svampe, gær |