Beskrivelse
De MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit indeholder zirconia perler til mekanisk afbrydelse af vanskelige patogener. RNA oprenset ved hjælp af sættet er ideel til PCR- og RT-PCR-applikationer. Sættet bruger magnetisk perlebaseret –oprensning og indeholder tilstrækkelige reagenser til 100 reaktioner.
- Komplete, brugsklare reagenser til RNA- og DNA-oprensning fra svært-at-lysere bakterier
- Meget effektiv prøvehomogenisering ved hjælp af perleslag og kemisk lysering
- Magnetisk –perlebaseret renseteknologi muliggør effektiv fjernelse af PCR-hæmmere
- Nukleinsyreoprensning er let skalerbar og velegnet til automatisering
Gennemprøvet med en bred vifte af prøver:
- Biologiske prøver
- Afføring og fuldblod
- Biovæsker såsom mælk, urin, næsevæsker, podningsprøver, sæd, opspyt og brugt dyrkningsmedium
- Bakteriekulturer og pattedyrcellekulturer
- Miljøprøver
- Flod- og damvand
- Landbrugsprøver såsom gødningsgrave og ko-gyder
Fordele ved MagMAX™ Total nukleinsyreisoleringssæt:
De MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit-procedure kombinerer en effektiv metodeprøveafbrydelse –med magnetisk perlebaseret nukleinsyreisolerings- og oprensningsteknologi. De MagMAX™ mikrosfæriske paramagnetiske perler har en stor tilgængelig bindingsoverflade og kan dispergeres fuldstændigt i opløsning, hvilket muliggør grundig nukleinsyrebinding, vask og eluering. Dette resulterer i ensartede udbytter af nukleinsyre af høj kvalitet med> 50 % genvinding og lille prøve-til-prøve variation (genvinding kan variere afhængigt af prøvetype). Hele proceduren kan gennemføres på cirka 1 time.
Oversigt over proceduren:
Prøver afbrydes ved hjælp af zirconia-perler i en –guanidiniumthiocyanatbaseret opløsning; dette frigiver hurtigt nukleinsyre og inaktiverer samtidig nukleaser. Prøver fortyndes derefter med isopropanol, og paramagnetiske perler sættes til prøven. Perlerne binder nukleinsyrer og immobiliseres derefter på magneter og vaskes for at fjerne proteiner og andre kontaminanter. En anden vaskeopløsning anvendes til at fjerne resterende bindingsopløsning. Til sidst elueres nukleinsyre i et lille volumen puffer med lavt saltindhold. De MagMAX™ Proceduren for Total Nucleic Acid Isolation Kit er designet til behandling af prøver i 96-brøndsplader, således kan 96 prøver behandles på én gang; kittet kan dog også bruges med færre end 96 prøver.
Tilbehørsprodukter:
Lyse/bindingsopløsningskoncentrat (kat. nr. AM8500), vaskeopløsning 1 koncentrat (kat. nr. AM8504) og vaskeopløsning 2 koncentrat (kat. nr. AM8640) er komponenter i MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit, der også kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Carrier NA og Lysis/Binding Enhancer, °opbevares |
| Format | 96-brønds plade |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum) |
| Endelig produkttype | RNA, DNA |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Southern Blotting, PCR, Northern Blotting |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Mål | Total RNA, Total Nukleinsyrer, Genomisk DNA |
| Vis mere |
Kun til veterinærbrug.