Få mere at vide
Applied BioSystems™ MagMAX™ Spyt gDNA isoleringssæt
Artikelnummer. 15910391 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100
500
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15910391
Brand: Applied BioSystems™ A39060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
22 mL Binding Perler 550 mL Vask I Opløsning 275 mL Lysis/Bindende Opløsning 60 mL Elueringsopløsning
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit er en skalerbar og automatiserbar magnetisk perlebaseret prøveforberedelsesteknologi til isolering af genomisk DNA (gDNA) fra frisk og stabiliseret spyt.
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit er en skalerbar og automatiserbar magnetisk perlebaseret prøveforberedelsesteknologi til isolering af genomisk DNA (gDNA) fra frisk og stabiliseret spyt. Det resulterende oprensede gDNA er ideelt til en række downstream-molekylærbiologiske applikationer såsom qPCR, næste generations sekventering og mikroarray-analyse. Alle komponenter kan også købes separat.
Nøglefunktioner i MagMAX Spyt gDNA Isolation Kit:
• Behandl op til 96 prøver på 25 minutter med 5 minutters hands-on tid
• Isoler gDNA fra 200μ –L 2 mL spyt ved hjælp af simple protokoller i SBS mikrotiterplader
• Spring prøve- og buffervolumennormaliseringstrin over for problemfri behandling
• Download valideret BindIt softwareautomatiseringsscripts til KingFisher Duo Prime og KingFisher Flex rensningssystemer
Isoler DNA fra stabiliseret og frisk opsamlet spyt
MagMAX Spyt gDNA Isolation Kit isolerer gDNA fra 200μ L –2 mL frisk opsamlet spyt eller stabiliseret spyt opsamlet med en kommercielt tilgængelig spytopsamlingsanordning (se figur nedenfor). MagMAX spyt gDNA isolering kemi er kompatibel med Oragene™ spytopsamlingsanordninger fra DNA Genotek , den SalivaGard™ spytopsamlingsanordning fra Biomatrica, og den GeneFiX™ Spyt DNA-indsamlingsenhed fra IsoHelix.
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit maksimerer gDNA-udbyttet ved at behandle prøver med en innovativ lysis-/bindingsopløsning for samtidig at lysere celler, denaturere proteiner og indfange gDNA på magnetiske bindingsperler med høj kapacitet. Spyt gDNA Wash I Solution fjerner proteiner, detergenter og andre urenheder fra den bundne nukleinsyre. gDNA'et frigives derefter fra perlerne under anvendelse af en lav-TE-elueringsopløsning.
Hurtige og problemfrie magnetiske perlebaserede arbejdsgange MagMAX Saliva gDNA
Isolation Kit kombinerer flere besværlige prøvebehandlingstrin sammen i et enkelt trin for at minimere den tid og indsats, der typisk kræves af andre metoder, uden at gå på kompromis med udbytte og renhed. Behandl en bred vifte af input til prøvevolumen samtidigt uden prøvenormalisering eller reagensvolumenjusteringer for problemfri prøveforberedelse. Du skal blot matche dine spyt-inputmængder til en af tre standardinput-arbejdsgange (50μ L til 500μ L, op til 1 mL, op til 2 mL) og følg instruktionerne for semi-automatisk prøveforberedelse ved brug af KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex rensesystemer.
Optimeret til KingFisher rensningssystemer MagMAX
Spyt gDNA Isolation Kit er optimeret til brug på KingFisher Duo Prime med moderat kapacitet (kat. nr. 5400110) og KingFisher Flex (kat. nr. 5400630) rensesystemer med højere kapacitet. Brugere kan behandle op til 500μ L spyt i højkapacitetskapacitet SBS 96-brønds mikrotiterplader med dyb brønd ved hjælp af KingFisher Flex-systemet. For mindre prøvepartier kan brugere behandle 12 prøver ved hjælp af Duo Prime-systemet. Større prøveinputvolumener (> 500μ L og 1 –2 mL), som er mere udfordrende at behandle, renses i den større prøvevolumenkapacitet 24-brønds dyb-brønd SBS plader til 24 prøver på Flex eller 6 prøver på Duo Prime-systemet. KingFisher instrument BindIt softwarescripts til alle prøvetyper og både Flex- og Duo Prime-systemer kan downloades nedenfor og installeres på KingFisher-instrumenterne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •22 ml bindende perler
• 550 ml vaskeopløsning
• 250 ml lyse/bindingsopløsning
• 60 ml elueringsopløsning
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, PCR
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller
Antal reaktioner 500
Produktlinje MagMAX
Produkttype Spyt gDNA isoleringssæt
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA
Test tid 25 min.