Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Pro HT NoSpin Plasmid MiniPrep Kit
Artikelnummer. 30057386 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Produkttype:
Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt
Mængde:
1152 Reactions
2304 Reactions
384 Reactions
96 Reactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde
30057386 Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt 96 Reactions
30057385 Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt 384 Reactions
30057383 Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt 1152 Reactions
30057384 Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt 2304 Reactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30057386 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A58309
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MagMAX Pro NoSpin HT Plasmid Miniprep Kit muliggør skalerbar, ultrahurtig rensning af højkvalitets, transfektionskvalitets plasmid-DNA (pDNA) fra bakteriekulturer. Ved brug af magnetisk perleteknologi forenkler den arbejdsgange ved at eliminere flaskehalse i centrifugering og vakuumfiltrering.
Applied Biosystems MagMAX Pro NoSpin HT Plasmid Miniprep Kit tilbyder en skalerbar og ultrahurtig tilgang til at rense højkvalitets, transfektions-kvalitets plasmid-DNA (pDNA) direkte fra bakteriekultur. Ved at udnytte avanseret magnetisk perleteknologi forenkler og effektiviserer MagMAX Pro HT NoSpin-sættet drastisk plasmidrensningsarbejdsgange ved at eliminere flaskehalse i centrifugering og vakuumfiltrering.
MagMAX Pro HT NoSpin Plasmid Miniprep Kit funktioner inkluderer:
  • Perlebaseret—anvender dobbelte paramagnetiske perler til plasmidisolering uden tidskrævende processeringstrin (centrifugering, vakuumfiltrering)
  • Automatisering muliggjorde—nøglefærdige, automatiseringsvenlige protokoller og scripts, hvilket gjorde det muligt at behandle 96 prøver på under 35 minutter på KingFisher Apex og KingFisher Flex-systemer
  • Hurtig plasmid-DNA-isolering—35 minutter fra start til færdiggørelse og klar til efterfølgende anvendelser
  • Bredt udvalg af kompatibilitet—– typiske E. coli-kulturer, almindelige medier og forskellige plasmider er alle acceptable
  • Højkvalitets pDNA udbytter op til 20 μg, klar til efterfølgende anvendelser
  • Klar til transfektion—isoleret pDNA med meget lave endotoksinniveauer < 1 EU/μg
Specifikt designet til højkapacitets plasmidisolering er MagMAX Pro HT NoSpin-teknologien automationsvenlig og velegnet til brug med KingFisher Apex, KingFisher Flex og KingFisher Presto rensesystemer samt integrerede væskehåndteringsrobotter.
MagMAX Pro's HT rensekemi er både effektiv og miljøvenlig. Sæt inkluderer en ny endotoksinreduktionsbuffer til at fjerne pyrogene forureninger, og bufferne er fri for ethanol og kaotrope salte.
pDNA renset med MagMAX Pro HT NoSpin-sættet er velegnet til en bred vifte af downstream-applikationer, såsom transfektion, kloning, enzymatisk restriktion, in vitro-transkription og sekventering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C BactBind-perler, PlasmidPure Beers, Endotoxin Reduction Buffer
15 °C til 25 °C RNAse A, Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash 1 Buffer, Wash 2 Buffer, Elution Buffer
Format 96 dybbrøndsplade
Isoleringsteknologi Magnetperle
Skala Mini
Prøvetype Bakterier, E. coli
Elueringsvolumen 100 μl
Til brug med (udstyr) KingFisher Apex, Flex og Presto processorer med 96 dybe brøndhoveder, væskehåndteringsrobotsystemer
Til brug med (applikation) Kloning, transfektion, proteinekspression, proteinproduktion, mRNA-produktion via in vitro-transkription, genredigering, sekventering, PCR, nukleinsyremærkning, PCR
Nukleinsyretype Plasmid-DNA (pDNA)
Pladekompatibilitet KingFisher 96 Deep Well Plates med eller uden stregkoder
Produkttype Automatiseret pDNA-ekstraktionssæt
Mængde 96 Reactions
Renhed Transfektionsgrad
Prøvevolumen Bakteriekultur, 1 ml pr. brønd
Test tid ~ 32 min. for 96 prøver, 1 KingFisher 96 DWP
Udbytte Op til 20 μg pDNA ved brug af højt kopiplasmid
Størrelsesfordeling 5-12kb