Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Wash I-opløsning
Artikelnummer. 17944701 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1000 mL
Artikelnummer. 17944701
Brand: Applied Biosytstems™ A58149
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Wash I Solution tilbydes separat her til applikationer, der kræver mere Wash I Solution, end der findes i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Wash I Solution tilbydes separat her til applikationer, der kræver mere Wash I Solution, end der findes i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetisk
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 –25 °C.
Format Flaske
Isoleringsteknologi Perler
Prøvetype Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller
Nøglefunktioner Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre
Antal reaktioner Op til 2000 reaktioner
Nukleinsyretype DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttype Reagens
Mængde 1000 mL
Prøvevolumen 200 400–μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Virus-, bakterie-, parasit- og svampenukleinsyre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.