Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viral/patogen proteinase K
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10 ml
Beskrivelse
MagMAX Prime Viral/Pathogen Proteinase K tilbydes separat her til applikationer, der kræver mere Proteinase K, end der findes i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA isoleringssættene.
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetisk |
| Farve | Klar |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 15 –25 °C. |
| Format | Flaske |
| Isoleringsteknologi | Perler |
| Prøvetype | Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller |
| Nøglefunktioner | Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre |
| Antal reaktioner | Op til 2000 reaktioner |
| Vis mere |