Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
The MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit is a magnetic-bead-based nucleic acid purification kit for the isolation and purification of viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid from human biological specimens.
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit er et magnetisk perle-baseret nukleinsyreoprensningskit til isolering og oprensning af viral, bakteriel, gær- og svampenukleinsyre fra biologiske prøver.
Funktionerne i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit inkluderer:
•Kompatibel med flere downstream-assays
• Forbedret reagens, der maksimerer nukleinsyreudbyttet fra rutinetestede patogener uden behov for yderligere lysis
• Strømlinet arbejdsgang, der rummer forskellige prøvetyper og skalerbar prøveinputvolumen, der kan køres på en enkelt plade
• Enkelt oprensningsprotokol for forskellige biologiske prøver inklusive podninger, serum, plasma og urin
• Designet til at arbejde med KingFisher Flex og KingFisher Apex magnetiske partikelprocessorer med evnen til at rense 96 prøver på under 60 minutter
• Bæredygtigt produkt med biologisk nedbrydelige ingredienser og reduceret plastforbrug
• Tilgængeligt tilbehør med optimeret protokol og KingFisher-script til at udvinde nukleinsyrer fra udfordrende organismer og afføringsprøvetype
Sættet er beregnet til brug af kvalificeret og uddannet klinisk laboratoriepersonale, der er specifikt instrueret og trænet i automatiserede magnetiske perlerrensningsteknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •160 ml bindende opløsning |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetic Bead |
| Prøvetype | Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller |
| Nøglefunktioner | Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre |
| Antal reaktioner | Op til 600 reaktioner |
| Nukleinsyretype | DNA/RNA |
| Produkttype | Reagens |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Thiocyanic acid, guanidine
Må kun benyttes til forskning.