Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, forudfyldt plade
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, præfyldte plader, er et magnetisk-perle-baseret nukleinsyreoprensningskit til isolering og oprensning af viral, bakteriel, gær- og svampenukleinsyre fra biologiske prøver.
Funktionerne i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, forudfyldte plader, inkluderer:
•Kompatibel med flere downstream-assays
• Automatiseringsklare forfyldte plader, der sparer operatører tid og kræfter, når de forbereder sig til en rensningskørsel
• Forbedret reagens, der maksimerer nukleinsyreudbyttet fra rutinetestede patogener uden behov for yderligere lysis
• Strømlinet arbejdsgang, der rummer forskellige prøvetyper og skalerbar prøveinputvolumen, der kan køres på en enkelt plade
• Enkelt oprensningsprotokol for forskellige biologiske prøver inklusive podninger, serum, plasma og urin
• Designet til at arbejde med KingFisher Flex og KingFisher Apex magnetiske partikelprocessorer med evne til at rense 96 prøver på under 60 minutter
• Bæredygtigt produkt med biologisk nedbrydelige ingredienser og reduceret plastforbrug
• Tilgængeligt tilbehør med optimeret protokol og KingFisher-script til at udvinde nukleinsyrer fra udfordrende organismer og afføringsprøvetype
Sættet er beregnet til brug af kvalificeret og uddannet klinisk laboratoriepersonale, der er specifikt instrueret og trænet i automatiserede magnetiske perlerrensningsteknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetisk |
| Farve | Klar |
| Indhold og opbevaring | •160 ml bindende opløsning |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Perler |
| Prøvetype | Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller |
| Nøglefunktioner | Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre |
| Antal reaktioner | 96 Reaktioner |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.