Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viral/patogenbindende opløsning
Artikelnummer. 17944661 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
530 mL
Artikelnummer. 17944661
Brand: Applied Biosytstems™ A58150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution tilbydes separat her til applikationer, der kræver mere Binding Solution, end der findes i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution tilbydes separat her til applikationer, der kræver mere Binding Solution, end der findes i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetic
Farve Clear
Indhold og opbevaring Store at 15–25°C.
Format Bottle
Isoleringsteknologi Beads
Prøvetype Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma
Til brug med (applikation) Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet High-throughput Compatible, Automated Protocols
Nøglefunktioner Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
Antal reaktioner Up to 2000 Reactions
Nukleinsyretype DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttype Reagent
Mængde 530 mL
Prøvevolumen 200–400 μL
Mål Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.