Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime afføringslysebuffer
Artikelnummer. 17924821 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
80 mL
Artikelnummer. 17924821
Brand: Applied Biosytstems™ A58154
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer er specielt designet til at muliggøre effektiv nukleinsyreekstraktion med høj kapacitet fra afføringsprøver.
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer er specielt designet til at muliggøre effektiv nukleinsyreekstraktion med høj kapacitet fra afføringsprøver. Den er designet til at blive brugt sammen med MagMAX Prime perle-bead-beating-rør og MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit for at maksimere RNA- og DNA-udbyttet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetisk
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 –25 °C.
Format Flaske
Isoleringsteknologi Perler
Prøvetype Fækal vatpind i transportmedier, Taburet
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller
Nøglefunktioner Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre
Antal reaktioner Op til 100 reaktioner
Nukleinsyretype DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttype Reagens
Mængde 80 mL
Prøvevolumen 400μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Virus-, bakterie-, parasit- og svampenukleinsyre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.