Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ bakterier og svampelysebuffer
Artikelnummer. p-200007342 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
Op til 100 reaktioner
Op til 1000 reaktioner
Artikelnummer. 17924741
Brand: Applied Biosytstems™ A59053
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
MagMAX Prime G+ bakterie- og svampelysebuffer er specielt designet til at muliggøre lysis og nukleinsyregenvinding fra de mest udfordrende patogener, såsom gram-positive bakterier, gær og svampe.
MagMAX Prime G+ bakterie- og svampelysebuffer er specielt designet til at muliggøre lysis og nukleinsyregenvinding fra de mest udfordrende patogener, såsom gram-positive bakterier, gær og svampe. Den er designet til at blive brugt sammen med MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit for at maksimere RNA- og DNA-udbyttet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetisk
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Format Flaske
Isoleringsteknologi Perler
Prøvetype Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller
Nøglefunktioner Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre
Antal reaktioner Op til 100 reaktioner
Nukleinsyretype DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttype Reagens
Mængde 5 mL
Prøvevolumen 200 400–μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Mål Virus-, bakterie-, parasit- og svampenukleinsyre