Få mere at vide
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ bakterier og svampelysebuffer
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MagMAX Prime G+ bakterie- og svampelysebuffer er specielt designet til at muliggøre lysis og nukleinsyregenvinding fra de mest udfordrende patogener, såsom gram-positive bakterier, gær og svampe. Den er designet til at blive brugt sammen med MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit for at maksimere RNA- og DNA-udbyttet.
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetisk |
| Farve | Klar |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 15 til– 25 °C. |
| Format | Flaske |
| Isoleringsteknologi | Perler |
| Prøvetype | Vatpinde i transportmedier, Spyt, Urin, Serum, Plasma |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller |
| Nøglefunktioner | Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre |
| Antal reaktioner | Op til 100 reaktioner |
| Vis mere |