Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes
Artikelnummer. 17964731 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 rør
Artikelnummer. Mængde
17964731 100 rør
1 options
Artikelnummer. 17964731 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A58155
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MagMAX Prime Bead Beating Tubes er specielt designet til at muliggøre effektiv nukleinsyreekstraktion med høj kapacitet fra afføring.
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool. They are designed to be used with MagMAX Prime Stool Lysis Buffer and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetisk
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 –25 °C.
Format Rør
Isoleringsteknologi Perler
Prøvetype Fækal vatpind i transportmedier, Taburet
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller
Nøglefunktioner Isoler og oprens viral, bakteriel, parasit- og svampenukleinsyre
Antal reaktioner 100 reaktioner
Nukleinsyretype DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttype Reagens
Mængde 100 rør
Prøvevolumen 400μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Virus-, bakterie-, parasit- og svampenukleinsyre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.