Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Plante-RNA-isoleringssæt
Artikelnummer. p-7181498
Skift visning
Mængde:
1.000 forberedelser
384 Forberedelser
96 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15786048 96 Forberedelser 1 sæt
15796048 384 Forberedelser 1 sæt
17153621 1.000 forberedelser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15786048 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A33784
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til automatiseret high-throughput eller manuel oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af plantearter og vævstyper.
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til automatiseret high-throughput eller manuel oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af plantearter og vævstyper. Den bruger paramagnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. MagMAX magnetiske perlers høje bindingskapacitet, ensartede partikelstørrelse og hurtige magnetiske respons gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyreoprensning med høj kapacitet, såvel som til manuel nukleinsyreoprensning af brugere med lav gennemstrømning. Det resulterende højkvalitets oprensede RNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer og kan bruges i en lang række downstream-applikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR og andre enzymatiske reaktioner.
Alsidig —velegnet til enhver plantetype og -del, inklusive træagtige, polyphenolrige og lignificerede prøver
Høje udbytter af rent total-RNA
Højkvalitetsisolerer intakt —total RNA, fri for inhibitorer og gDNA-kontamination. Isoleret RNA er velegnet til langtidsopbevaring ved -20 °C.
Fleksibel —let justerbar til automatiseringsplatforme med høj kapacitet og manuel
behandling Anvendelser
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske applikationer, herunder:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
• Nukleasebeskyttelsesanalyse
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –oprensning Det
magnetiske perlebaserede –oprensningsformat i sættet giver mulighed for nem skalering af antallet af prøver, der behandles enten manuelt med et magnetisk stativ eller med en magnetisk partikelprocessor såsom KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex-processorer.
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyrer. Perler binder RNA og DNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for, at ufordøjede vævspartikler tilstopper disse emner under ekstraktionsprocessen. Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med fibrøse plantevævsprøver, som ikke lyseres fuldt ud under afbrydelses- og homogeniseringstrinnene.
Optimeret perleoverfladekemi The
Dynabeads MyOne Carboxylsyre brugt i MagMAX Plant RNA Isolation Kit har en optimeret overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads magnetisk teknologi ideel til genvinding af RNA-målene, der findes i en række planteprøver. Når først det er fanget, elueres RNA'et i 100μ L og klar til downstream-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •60 ml lysisbuffer, opbevares ved stuetemperatur
• 1 hætteglas Dnase I (lyofiliseret), opbevares ved -5 til -°30 C efter rekonstituering
• 1 ml DNase I-rekonstitutionsbuffer (tilsættes til DNase I-hætteglas)
• 3 x 1 mL manganchloridopløsning, opbevar ved -5 til -30 °C
•2 x 1,4 mL RNA-bindende perler, Opbevar ved °2 C °til
•8 C 12 mL DNase I-buffer (2X), opbevar ved -20°± °
•5 C 110 mL vaskeopløsning 1 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur
• 50 mL vaskeopløsning 2 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur
• 20 ml genbindingsbuffer, opbevares ved stuetemperatur
• 30 ml elueringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur
Prøvetype Planteprøver
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller
Til brug med (applikation) Sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
Produktlinje MagMAX
Mængde 96 Forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Total RNA