Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Plante-RNA-isoleringssæt
Beskrivelse
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til automatiseret high-throughput eller manuel oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af plantearter og vævstyper. Den bruger paramagnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. MagMAX magnetiske perlers høje bindingskapacitet, ensartede partikelstørrelse og hurtige magnetiske respons gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyreoprensning med høj kapacitet, såvel som til manuel nukleinsyreoprensning af brugere med lav gennemstrømning. Det resulterende højkvalitets oprensede RNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer og kan bruges i en lang række downstream-applikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR og andre enzymatiske reaktioner.
• Alsidig —velegnet til enhver plantetype og -del, inklusive træagtige, polyphenolrige og lignificerede prøver
•Høje udbytter af rent total-RNA
•Højkvalitetsisolerer intakt —total RNA, fri for inhibitorer og gDNA-kontamination. Isoleret RNA er velegnet til langtidsopbevaring ved -20 °C.
• Fleksibel —let justerbar til automatiseringsplatforme med høj kapacitet og manuel
behandling Anvendelser
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske applikationer, herunder:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
• Nukleasebeskyttelsesanalyse
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –oprensning Det
magnetiske perlebaserede –oprensningsformat i sættet giver mulighed for nem skalering af antallet af prøver, der behandles enten manuelt med et magnetisk stativ eller med en magnetisk partikelprocessor såsom KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex-processorer.
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyrer. Perler binder RNA og DNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for, at ufordøjede vævspartikler tilstopper disse emner under ekstraktionsprocessen. Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med fibrøse plantevævsprøver, som ikke lyseres fuldt ud under afbrydelses- og homogeniseringstrinnene.
Optimeret perleoverfladekemi The
Dynabeads MyOne Carboxylsyre brugt i MagMAX Plant RNA Isolation Kit har en optimeret overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads magnetisk teknologi ideel til genvinding af RNA-målene, der findes i en række planteprøver. Når først det er fanget, elueres RNA'et i 100μ L og klar til downstream-applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •60 ml lysisbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 4 hætteglas Dnase I (lyofiliseret), opbevares ved -5 til -°30 C efter rekonstituering • 4 x 1 mL DNase I-rekonstitutionsbuffer (tilsættes til DNase I-hætteglas) • 12 x 1 mL manganchloridopløsning, opbevares ved -5 til -30 C ° •8 x 1,4 mL RNA-bindende perler, opbevares ved °2 C til °8 •C 4 x 12 mL DNase I-buffer (2X), opbevares ved -20°±° • 5 C 4 x 110 mL vaskeopløsning 1 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur • 4 x 50 ml vaskeopløsning 2 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur • 4 x 20 ml genbindingsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 4 x 30 ml elueringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur |
| Prøvetype | Planteprøver |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Til brug med (applikation) | Sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 384 Forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Total RNA |