Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Plante-RNA-isoleringssæt
Beskrivelse
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til automatiseret højgennemstrømning eller manuel rensning af totalt RNA fra en bred vifte af plantearter og vævstyper. Det benytter paramagnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Den høje bindingskapacitet, ensartede partikelstørrelse og hurtige magnetiske respons fra MagMAX magnetiske perler gør teknologien ideel til højkapacitets automatisk nukleinsyrerensning samt til manuel nukleinsyrerensning af lavkapacitetsbrugere. Det resulterende højkvalitets rensede RNA er fri for proteiner, nukleaser og andre forurenende stoffer eller hæmmere og kan anvendes i en bred vifte af efterfølgende anvendelser, såsom RT-PCR, RT-qPCR og andre enzymatiske reaktioner.
- Alsidig – egnet til enhver plantetype og -del, herunder træagtige, polyfenolrige og lignificerede prøver
- Høje udbytter af rent total RNA
- Højkvalitetsisolater – intakt total RNA, fri for hæmmere og gDNA-forurening. Isoleret RNA er egnet til langtidsopbevaring ved -20 °C.
- Fleksibel–, let justerbar til højkapacitets automatiseringsplatforme og manuel behandling
Applikationer
MagMAX Plant RNA Isolation Kit er designet til hurtig ekstraktion af højt renhed RNA, egnet til alle konventionelle molekylærbiologiske anvendelser, herunder:
- RT-PCR
- RT-qPCR
- Nordlig blotting
- Nukleasebeskyttelsesassay
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Sættets magnetiske perlebaserede –rensningsformat muliggør nem skalering af antallet af behandlede prøver enten manuelt med et magnetisk stativ eller med en magnetisk partikelprocessor som Duo Prime eller KingFisher Flex processorer KingFisher.
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyrer. Kugler binder RNA og DNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Derudover, fordi filtre og vakuummanifolder ikke anvendes, er der ingen risiko for, at ufordøjede vævspartikler tilstopper disse genstande under udtrækningsprocessen. Dette tilstopningsproblem er særligt bekymrende for fibervævsprøver, der ikke er fuldt lyserede under forstyrrelses- og homogeniseringsprocesserne.
Optimeret overfladekemi for perler
Carboxylsyren Dynabeads MyOne , der anvendes i Plant RNA Isolation Kit, MagMAX har en optimeret overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, hvilket muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads magnetisk teknologi ideel til genvinding af RNA-mål, der findes i forskellige planteprøver. Når det er fanget, elueres RNA'et derefter i 100 μl og er klar til efterfølgende anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •60 ml lysisbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 1 hætteglas Dnase I (lyofiliseret), opbevares ved -5 til -°30 C efter rekonstituering • 1 ml DNase I-rekonstitutionsbuffer (tilsættes til DNase I-hætteglas) • 3 x 1 mL manganchloridopløsning, opbevar ved -5 til -30 °C •2 x 1,4 mL RNA-bindende perler, Opbevar ved °2 C °til •8 C 12 mL DNase I-buffer (2X), opbevar ved -20°± ° •5 C 110 mL vaskeopløsning 1 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur • 50 mL vaskeopløsning 2 koncentrat, opbevares ved stuetemperatur • 20 ml genbindingsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 30 ml elueringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur |
| Prøvetype | Planteprøver |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Til brug med (applikation) | Sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 96 Forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Total RNA |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.