Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Patogen RNA/DNA Kit
Artikelnummer. 30057801
Skift visning
Mængde:
480 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30057801 480 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30057801 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4462359
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Pathogen RNA/DNA Kit muliggør oprensning af RNA og DNA fra vira og let-lysbare bakterier og parasitter ved hjælp af magnetisk partikelteknologi i et 96-brønds format.
PCR-hæmmere fjernes effektivt i processen, hvilket gør den resulterende nukleinsyre ideel til real-time PCR- og RT-PCR-applikationer.
De vigtigste funktioner:
  • Bekvemmelighed og fleksibilitet: ét sæt til RNA og DNA, velegnet til en lang række prøvetyper prøveinputvolumener
  • Øget tillid til dine resultater: færre falsk-negative på grund af effektiv fjernelse af PCR-hæmmere
  • Forbedret workfloweffektivitet: behandle 96 prøver på cirka 45 minutter ved hjælp af MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
De MagMAX™ Pathogen RNA/DNA Kit er blevet optimeret til at give en bekvem, fleksibel løsning. Dette enkeltsæt kan rumme:
  • Oprensning af RNA og DNA
  • Oprensning fra vira og let-lyselige bakterier og parasitter
  • Lav og høj sample input volumen
  • En bred vifte af prøvetyper:
  • Prøver med lavt celleindhold (f.eks. serum og plasma; næse-, luftrørs- og kloakprøver; ørehak)
  • Fuldblod
  • Sæd
  • Oral væske
  • Afføring
  • Biomed diagnostik InPouch™ TF (Tritrichomonas foetus) kultur
De MagMAX™ Patogen RNA/DNA Kit er let at automatisere
Rens RNA/DNA fra 96 prøver på cirka 45 minutter ved hjælp af MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor. Lave og høje prøveinputvolumener kan bruges til de fleste prøvetyper, og flere prøvetyper kan behandles på samme tid på samme plade efter prøvespecifik forbehandling, hvilket sparer tid og plastik.
Øg nøjagtigheden af dine resultater
Reducer falsk-negative resultater på grund af den effektive fjernelse af PCR-hæmmere opnået af MagMAX™ Patogen RNA/DNA Kit. Magnetiske partikler binder RNA/DNA mere effektivt og vaskes mere grundigt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere udbytter og renhed af RNA/DNA. Derudover er der ikke observeret prøvekrydskontaminering på grund af omfattende optimering af MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor-programmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur:
1 flaske lysisbindende ⁄opløsningskoncentrat 1
flaske vaskeopløsning 1 koncentrat 2
flasker vaskeopløsning 2 koncentrat 1
flaske elueringsbuffer Opbevar
ved 4° C:
1 flaske nukleinsyrebindende perler Opbevares
ved -20° C:
1 flaske Lysis ENHANCER
5 rør med Carrier Nucleic Acid
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid 45 min.
Prøvetype Enhver vatpindtype, Bakterier, BioMed Diagnostics InPouch™ TF kultur, Cellefri biologiske væsker, Ørehak, Afføring, Myg, Parasitprøver, Plasma, Spyt, Serum, Vævshomogenater, Virale prøver, Prøver af virale transportmedier, Fuldblod
Endelig produkttype Viralt DNA ⁄RNA, Patogen DNA ⁄RNA
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96, MagMAX™ Express magnetisk partikelprocessor
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), PCR
Antal reaktioner 480 forberedelser
Produktlinje MagMAX
Mængde 480 forberedelser
Mål Patogen DNA/RNA, Viralt DNA/RNA