Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit, med perleplade
Artikelnummer. 16656836
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
16656836 100 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 16656836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A42357
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit muliggør effektiv nukleinsyreudvinding med høj kapacitet fra afføring og jord.
Afføring og jord er ofte de foretrukne prøvetyper for forskere inden for mikrobiomområdet. Disse prøver har dog også været nogle af de mest udfordrende at udvinde RNA og DNA fra indtil nu. MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit muliggør effektiv nukleinsyreudvinding med høj kapacitet fra afføring og jord. Sættet bruger MagMAX magnetisk-perle-teknologi, der sikrer reproducerbar gendannelse af nukleinsyre af høj kvalitet, der er kompatibel med en bred vifte af applikationer, herunder mikroarrays, real-time PCR og næste generations sekventering.
Funktionerne i MagMAX Microbiome Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
•Automationsklare protokoller designet til KingFisher Flex- og KingFisher Duo Prime-systemerne
• Hurtig procedure giver mulighed for at behandle 96 prøver∼ 60 minutter
• Kompatibel med afføring, jord og vatpinde indeholdt i transportmediet
• Mekanisk afbrydelse via perleslåning i 96-brønds plade eller individuelle rør
• Elueringsvolumener spænder fra 50 til 200μ L
Maksimer prøveinput og nukleinsyregenvinding på minimal tid
Op til 100 mg afføring kan behandles pr. brønd i en KingFisher 96-dyb brøndplade. Når ekstraktionsprocessen udføres ved hjælp af et KingFisher Flex-system, kan 96 prøver behandles i∼ 60 minutter; ved brug af et KingFisher Duo Prime-system kan 12 prøver behandles i∼ 50 minutter. Når protokollen er afsluttet, koncentreres rent RNA og DNA i 100μ L elueringsbuffer.
To perleslåningsformater tilgængelige
High-throughput behandling af vanskelige prøver såsom afføring er mulig med 96-dybe brønds plader indeholdende zirconia perler kombineret med optimerede MagMAX Microbiome reagenser. Hvis det ikke er nødvendigt at behandle 96 prøver ad gangen, er de samme perler tilgængelige i rørformat til behandling med lavere gennemstrømning. Når perleslåningstrinnet er afsluttet, kan lysatet derefter overføres til en KingFisher 96-dyb brøndplade og behandles på et KingFisher Flex eller KingFisher Duo Prime-system.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder DNA'et mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver. Dette tilstopningsproblem er særligt bekymrende med afføringsprøver, der almindeligvis bruges til mikrobiomforskning.
De Dynabeads MyOne Silan indeholdt i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med et højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads MyOne Silan ideel til gendannelse af RNA og DNA. Når de er fanget, kan disse nukleinsyrer derefter elueres i 50-100μ L elueringsbuffer til brug i downstream-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •80 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 50 ml bindende opløsning; stuetemperatur
• 200 ml vaskebuffer; stuetemperatur
• 20 ml elueringsopløsning; stuetemperatur
• 4 ml proteinase K; stuetemperatur
• 2 mL total nukleinsyrebindende perler; stuetemperatur
• 1 96-Dybbrøndsplade; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Bakterier, Biovæsker, Fækal, Jord, Podninger (bukkal eller hud), Gær
Elueringsvolumen 50 til 200μ l
Endelig produkttype RNA og DNA
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Spids
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid Op til 35 min. ved brug af automatiseret protokol
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 500μ L
Biovæsker: ≤500μ L
fækal: ≤100 mg (200μ L for prøver i opbevaringsopløsning)
Jord:≤ 250 mg gær
:≤ 500μ L