Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Mikrobiom perlerør
Beskrivelse
Disse perlerør er inkluderet i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat.nr. A42358). De stilles til rådighed separat til applikationer, der kræver flere rør, end der medfølger i sættet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at room temperature. |
| Prøvetype | Bacteria, Blood, Buccal Samples, Cells, Fungi, Liquid Samples (e.g. Serum), Viral Samples, Yeast |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols |
| Til brug med (applikation) | Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 100 tubes |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Mål | Viral DNA/RNA, Pathogen DNA/RNA, Total Nucleic Acids |