Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™mirVana™ Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 15422143 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
96 reaktioner
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422143 96 reaktioner 96 reaktioner
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 15422143 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A27828
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
De MagMAX™mirVana™ Total RNA Isolation Kit er designet til isolering af total RNA, herunder små RNA'er såsom mikroRNA'er, fra en lang række prøvetyper.
Skalerbar isolering af RNA (inklusive små RNA'er)
De MagMAX™mirVana™ Total RNA Isolation Kit er designet til isolering af total RNA, herunder små RNA'er såsom mikroRNA'er, fra en lang række prøvetyper. Sættet bruger MagMAX magnetisk-perle-teknologi, hvilket muliggør reproducerbar genvinding af RNA af høj kvalitet, der er velegnet til en bred vifte af applikationer, bl.a. TaqMan™ miRNA detektionsanalyser.
Det magnetiske perlebaserede –oprensningsformat giver dig mulighed for nemt at skalere fra at behandle 6 til 96 prøver på én gang, når det bruges med KingFisher™ Duo Prime eller KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Alternativt kan prøver behandles manuelt ved brug af et magnetisk stativ.
Funktioner af MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit inkluderer:
  • Automatiseringsklar, fenolfri ekstraktion
  • Strømlinede protokoller for adskillige ikke-invasive biologiske prøver samt væv og cellekultur
  • Gendannelse af rene miRNA'er, der er kompatible med miRNA-Seq og qRT-PCR metoder, såsom TaqMan™ Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit og TaqMan™ Avancerede miRNA-analyser
Et sæt til at isolere ægte total RNA fra et forskelligartet sæt prøvetyper
Hvorfor købe flere oprensningssæt for at isolere alle RNA'er til stede i dine forskellige prøvetyper? MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit eliminerer hovedpinen ved bestilling“ specialiseret” kits, fordi det er optimeret til brug med de fleste biologiske prøver. Der kræves ikke længere separate, specifikke kits til at isolere mikroRNA'er fra plasma- og fastvævsprøver.
Sættet er designet til både lav- og højkapacitetsisolering af ægte total-RNA, der dækker hele spektret af RNA'er, der er til stede i celler fra små RNA'er såsom mikroRNA'er til ikke-kodende RNA, messenger-RNA og ribosomalt RNA. Det phenolfrie, magnetiske perleformat gør sættet fuldt modtageligt for automatiseret RNA-isolering fra følgende prøver:
  • Serum/plasma
  • Fuldblod
  • Væv
  • Cellekultur
  • Urin
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af totalt RNA. Perler binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltre og muliggør derved højere og mere ensartede udbytter. Da der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Æske 1 (opbevares ved -15 til -°25 C)
• 1 x 0,48 ml Proteinase K, 20 mg/ml
• 1 x 0,96 mL Lysis/Binding Enhancer
• 1 x 0,2 mL TURBO
DNase, 20 U/uL Box 2 (opbevares ved stuetemperatur)
• 1 x 115 ml lyseringsbuffer
• 1 x 4,4 mL PK-fordøjelsesbuffer
• 1 x 2 mL RNA-bindende perler
• 1 x 20 ml vaskeopløsning 1 koncentrat
• 1 x 60 ml vaskeopløsning 2 koncentrat
• 1 x 4,8 ml genbindingsbuffer
• 1 x 4,8 mL MagMAX TURBO DNase buffer
• 1 x 9,6 ml elueringsbuffer
• 1 Bearbejdningsplade
• 2 elueringsplader
• 4 pladedæksler
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid Op til 1,5 time.
Elueringsvolumen 20 til 100μ L
Prøvetype Celler, Plasma, Serum, Væv, Urin, Fuldblod
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Spids
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 96 reaktioner
Forsendelsestilstand Boks 1: Tøris
Boks 2: Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 6
Plasma: ≤100μ L
Serum: ≤100μ L væv
:≤
≤ 250μ
≤ 50μ 50 mg urin: L fuldblod: L
Mål Total RNA, mRNA, siRNA, miRNA
Udbytte Celler:≤ 32μ g RNA pr. 50.000 celler Væv:
≤ 500μ g pr. 5 mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase