Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit er et magnetisk-perle-baseret nukleinsyreoprensningskit beregnet til isolering og oprensning af viral og bakteriel nukleinsyre fra respiratoriske biologiske prøver til nedstrøms qPCR-applikationer.
Funktionerne i MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit inkluderer:
•Kompatibel med flere downstream-assays
• Enkelt oprensningsprotokol for rutinetestede patogener og respiratoriske biologiske prøver uden behov for yderligere lysis
• Evne til at rense forskellige prøver på enkelt plade
• Bæredygtigt produkt med biologisk nedbrydelige ingredienser
• Designet til at fungere med KingFisher Apex Dx instrument på under 40 minutter
Sættet er beregnet til brug af kvalificeret og uddannet klinisk laboratoriepersonale, der er specifikt instrueret og trænet i teknikkerne til automatisk magnetisk perleoprensning og in vitro-diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Binding Solution, 160 mL |
| Format | 96-well Plate |
| Isoleringsteknologi | Magnetic Bead |
| Prøvetype | Nasopharyngeal swab, Anterior nasal swab, Saliva, Sputum |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Apex Dx |
| Til brug med (applikation) | Real-Time PCR |
| Antal reaktioner | Up to 600 preps |
| Nukleinsyretype | Viral and Bacterial |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | Up to 600 preps |
| Vis mere |
Til brug ved in vitro-diagnostik