Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I-opløsning
Artikelnummer. 15908850 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1,1 l
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15908850 1,1 l 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15908850 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A36580
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne Wash I-opløsning er inkluderet i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-sættet.
Denne Wash I-opløsning er inkluderet i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-sættet. Den fås separat til applikationer, der kræver mere vaskeopløsning, end den medfølger i sættet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution
Mængde 1,1 l