Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Perler
Artikelnummer. 15919130 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
45 ml
Pakningsstørrelse:
45ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15919130 45 ml 45ml
1 options
Artikelnummer. 15919130 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A36579
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse magnetbindende perler er inkluderet i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit.
Disse magnetbindende perler er inkluderet i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit. De fås separat til applikationer, der kræver flere bindeperler, end de medfølger i sættet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Bead
Mængde 45 ml