Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX CORE Nukleinsyreoprensningskit + mekanisk lysismodul
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE prøveforberedelsesløsning er et universelt prøveforberedelsessystem designet til at imødekomme nuværende og fremtidige veterinære testbehov. Denne modulære teknologi er optimeret til oprensning af nukleinsyrer fra en lang række prøvematricer, der almindeligvis indsendes til veterinær diagnostisk test. De MagMAX™ CORE Mekanisk Lysis Modul tilbydes som et supplement til MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit til at hjælpe med behandlingen af organismer, der er svære at lysere, såsom Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) og bovin tuberkulose i fæces, mælk og miljøprøver.
Funktionerne omfatter:
- Bekvem —en komplet løsning ved hjælp af samme CORE kemi
- Tillid —nukleinsyrer af højere kvalitet fra prøver, der er svære at lysere, inklusive både små (0,3 g) og store (2 til 5 g) volumen afføringsprøver
- Fleksibelt —køb kun det, du skal bruge for at lysere MAP og andre svært lysbare organismer
De MagMAX™ CORE Nukleinsyreoprensningskit og MagMAX™ CORE Mekanisk lysismodul hjælper med at gøre dit laboratorium mere effektivt gennem større bekvemmelighed, ensartet ydeevne og tids- og omkostningsbesparelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Lyseopløsning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindende løsning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffer • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiske perler • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinase K • 1 x 45 mL MagMAX CORE Afklarende løsning • 100 MagMAX CORE Perlepiskerør (2 ml) |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, DNA, RNA, Væv, Virus |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Automatiserede protokoller, manuelle protokoller, multipleksing |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 100 prøver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Total RNA, Patogen DNA ⁄RNA, Genomisk DNA, Viralt DNA ⁄RNA |