Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Nukleinsyreoprensningskit
Artikelnummer. p-7181496 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100
500
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
Artikelnummer. 30054479
Brand: Applied Biosystems™ A32700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit er en yderst effektiv løsning til oprensning af RNA og DNA fra en bred vifte af veterinære prøvetyper. Den universelle kemi er optimeret til brug på en række KingFisher magnetiske partikelprocessorer, og sættets modulære design muliggør fleksibilitet til at udvikle sig med fremtidige testbehov.
MagMAX CORE kit hjælper med at strømline laboratoriearbejdsgange til downstream real-time PCR, RT-PCR og sekventeringsapplikationer
MagMAX CORE Nukleinsyreoprensningskit tilbyder:
  • Forblandede reagenser ved stuetemperatur, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndtering og opbevaring
  • Minimal ekstraktions- og reagensfremstillingstid for hurtigere at få diagnostiske resultater
  • Komplet arbejdsgange, der adresserer 14 unikke prøvetyper, hvilket giver en universel prøveforberedelsesløsning
  • En enkelt protokol tilpasset til flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, der forener alle arbejdsgange uanset gennemløb
Fremskynde
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit giver hurtigere instrumentbehandlingstider, hvilket giver mulighed for hurtigere diagnostiske resultater. Sættet kræver mindre forberedelsestid på grund af forblandede vaske, der ikke kræver tilsætning af alkoholer. MagMAX CORE workflow giver nukleinsyrer af højere kvalitet end andre on-market kemier, hvilket fører til færre workflow afbrydelser og større diagnostisk følsomhed.
Optimer
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit kræver mindre KingFisher-plastik, hvilket eliminerer unødvendigt spild og omkostninger. Alle kit-reagenser opbevares ved stuetemperatur, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndteringen og sparer lagerplads og omkostninger. MagMAX-sættet fungerer ved hjælp af en enkelt protokol tilpasset til flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, der forener arbejdsgange uanset gennemløb. Kemien er optimeret til at adressere 15 unikke prøvetyper, herunder:
  • Fuldblod
  • Afføring
  • Oral væske
  • Dyre-, fækal- og miljøpodninger
  • Væv
  • Mælk
  • Hårsækkene
  • Sæd
  • Serum
  • Ørehak
  • Ørestød
  • Miljøprøver
  • BioMed Diagnostics InPouch TF (Tritrichomonas foetus) kultur
  • Plasma
Udvikle sig
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit er designet til at være det sidste prøvepræparat, du nogensinde har brug for at validere. Den bruger en‘ KERNE’ kemisk formulering og kobles let til fleksible moduler, hvilket introducerer nye applikationer uden at introducere nye kemier. Romanen MagMAX CORE kitformulering og arbejdsgang forbereder prøver til downstream-sekventeringsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 50 mL MagMAX CORE Lyseopløsning
• 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindende løsning
• 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 1
• 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 2
• 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffer
• 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiske perler
• 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinase K
Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Bakterier, Blod, DNA, Flydende prøver (f.eks. serum), Andre prøver, RNA, Væv, Virale prøver
Til brug med (applikation) Realtids PCR, sekventering
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 100
Produktlinje MagMAX
Produkttype Nukleinsyreoprensningskit
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Total nukleinsyrer