Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Nukleinsyreoprensningskit
Artikelnummer. 30057770 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100
500
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
30057770 500 500 reaktioner
30054479 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057770 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A32702
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit er en yderst effektiv løsning til oprensning af RNA og DNA fra en bred vifte af veterinære prøvetyper. Den universelle kemi er optimeret til brug på en række KingFisher magnetiske partikelprocessorer, og sættets modulære design muliggør fleksibilitet til at udvikle sig med fremtidige testbehov.
MagMAX-sættet CORE hjælper med at strømline laboratoriearbejdsgange for downstream realtids PCR, RT-PCR og sekventeringsapplikationer
MagMAX CORE Nukleinsyre-rensningssættet tilbyder:
  • Forblandede, stuetemperatur-reagenser, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndtering og opbevaring
  • Minimal udtrækning og forberedelse af reagens, så diagnostiske resultater hurtigere kan opnås
  • Færdiggør arbejdsgange, der adresserer 14 unikke prøvetyper og giver en universel løsning til prøveforberedelse
  • En enkelt protokol tilpasset flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, hvilket forener alle arbejdsgange uanset gennemstrømning
Accelerer
MagMAX CORE Nukleinsyre-rensningssættet giver hurtigere behandlingstider for instrumentet, hvilket muliggør hurtigere diagnostiske resultater. Sættet kræver mindre forberedelsestid på grund af forblandede vask, der ikke kræver tilsætning af alkohol. MagMAX-arbejdsgangen CORE leverer nukleinsyrer af højere kvalitet end andre kemiske kemier på markedet, hvilket fører til færre arbejdsgangsafbrydelser og større diagnostisk følsomhed.
Optimer
MagMAX CORE Nukleinsyrerensningssættet kræver færre KingFisher-plaster, hvilket eliminerer unødvendigt spild og omkostninger. Alle kit-reagenser opbevares ved stuetemperatur, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndteringen og sparer opbevaringsplads og omkostninger. MagMAX-sættet fungerer med en enkelt protokol tilpasset på flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, hvilket forener arbejdsgange uanset gennemstrømning. Kemien er optimeret til at imødekomme 15 unikke prøvetyper, herunder:
  • Helblod
  • Afføring
  • Mundvæske
  • Dyre-, afførings- og miljøprøver
  • Væv
  • Mælk
  • Hårsække
  • Sæd
  • Serum
  • Ørehak
  • Øreslag
  • Miljøprøver
  • BioMed Diagnostics InPouch TF (Tritrichomonas foetus) kultur
  • Plasma
Evolve
MagMAX CORE Nukleinsyrerensningskittet er designet til at være den sidste prøveforberedelse, du nogensinde får brug for at validere. Den anvender en 'CORE' kemisk formulering og kobler nemt til fleksible moduler, hvilket introducerer nye anvendelser uden at introducere nye kemier. Den nye MagMAX-kitformulering CORE og arbejdsgang forbereder prøver til efterfølgende sekventeringsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 275 mL MagMAX CORE Lyseopløsning
• 1 x 220 ml MagMAX CORE Bindende løsning
• 1 x 300 ml MagMAX CORE Vaskeopløsning 1
• 1 x 300 ml MagMAX CORE Vaskeopløsning 2
• 1 x 55 mL MagMAX CORE Elueringsbuffer
• 1 x 11 mL MagMAX CORE Magnetiske perler
• 1 x 5 mL MagMAX CORE Proteinase K
Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Bakterier, Blod, DNA, Flydende prøver (f.eks. serum), Andre prøver, RNA, Væv, Virale prøver
Til brug med (applikation) Realtids PCR, sekventering
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 500
Produktlinje MagMAX
Produkttype Nukleinsyreoprensningskit
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Total nukleinsyrer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, Ethanol, Thiocyanic acid, Proteinase, tritirachium album serine
Kun til forskningsbrug