Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Nukleinsyreoprensningskit
Beskrivelse
MagMAX-sættet CORE hjælper med at strømline laboratoriearbejdsgange for downstream realtids PCR, RT-PCR og sekventeringsapplikationer
MagMAX CORE Nukleinsyre-rensningssættet tilbyder:
- Forblandede, stuetemperatur-reagenser, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndtering og opbevaring
- Minimal udtrækning og forberedelse af reagens, så diagnostiske resultater hurtigere kan opnås
- Færdiggør arbejdsgange, der adresserer 14 unikke prøvetyper og giver en universel løsning til prøveforberedelse
- En enkelt protokol tilpasset flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, hvilket forener alle arbejdsgange uanset gennemstrømning
Accelerer
MagMAX CORE Nukleinsyre-rensningssættet giver hurtigere behandlingstider for instrumentet, hvilket muliggør hurtigere diagnostiske resultater. Sættet kræver mindre forberedelsestid på grund af forblandede vask, der ikke kræver tilsætning af alkohol. MagMAX-arbejdsgangen CORE leverer nukleinsyrer af højere kvalitet end andre kemiske kemier på markedet, hvilket fører til færre arbejdsgangsafbrydelser og større diagnostisk følsomhed.
Optimer
MagMAX CORE Nukleinsyrerensningssættet kræver færre KingFisher-plaster, hvilket eliminerer unødvendigt spild og omkostninger. Alle kit-reagenser opbevares ved stuetemperatur, hvilket i høj grad forbedrer produkthåndteringen og sparer opbevaringsplads og omkostninger. MagMAX-sættet fungerer med en enkelt protokol tilpasset på flere KingFisher magnetiske partikelprocessorer, hvilket forener arbejdsgange uanset gennemstrømning. Kemien er optimeret til at imødekomme 15 unikke prøvetyper, herunder:
- Helblod
- Afføring
- Mundvæske
- Dyre-, afførings- og miljøprøver
- Væv
- Mælk
- Hårsække
- Sæd
- Serum
- Ørehak
- Øreslag
- Miljøprøver
- BioMed Diagnostics InPouch TF (Tritrichomonas foetus) kultur
- Plasma
Evolve
MagMAX CORE Nukleinsyrerensningskittet er designet til at være den sidste prøveforberedelse, du nogensinde får brug for at validere. Den anvender en 'CORE' kemisk formulering og kobler nemt til fleksible moduler, hvilket introducerer nye anvendelser uden at introducere nye kemier. Den nye MagMAX-kitformulering CORE og arbejdsgang forbereder prøver til efterfølgende sekventeringsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Lyseopløsning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindende løsning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffer • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiske perler • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinase K Opbevares ved stuetemperatur. |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, DNA, Flydende prøver (f.eks. serum), Andre prøver, RNA, Væv, Virale prøver |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR, sekventering |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | Nukleinsyreoprensningskit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Totale nukleinsyrer |
Kun til forskningsbrug