Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Mekanisk lyseringsmodul& Glas mikroperler bundt med CORE Kemi
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 tests
Beskrivelse
MagMAX™ CORE Glas mikroperler er et supplement til MagMAX™ CORE Nukleinsyreoprensningskit og MagMAX™ CORE Mekanisk lyseringsmodul. Perlerne hjælper med at homogenisere fuldstændigt udtørret afføring, såsom miljøprøver eller fækale pellets.
Det mekaniske lysismodul fås også separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Mikroperler i glas • 1 x 50 mL MagMAX CORE Lyseopløsning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindende løsning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Vaskeopløsning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffer • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiske perler • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinase K • 1 x 45 mL MagMAX CORE Afklarende løsning • 100 MagMAX CORE Perlepiskerør (2 ml) |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, DNA, RNA, Væv, Virus |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Automatiserede protokoller, manuelle protokoller, multipleksing |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 100 tests |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Total RNA, Patogen DNA ⁄RNA, Genomisk DNA, Viralt DNA ⁄RNA |