Beskrivelse
Applied Biosystems MagMAX CORE forstyrrelsesmodulerne er et prøveforberedelsessystem designet til at supplere MagMAX CORE Nukleinsyrerensningskittet. Denne modulære teknologi er optimeret til rensning af nukleinsyrer fra et bredt udvalg af prøvematricer, der ofte indsendes til veterinærdiagnostiske tests. MagMAX-forstyrrelsesmodulerne CORE hjælper med behandlingen af svært-lyserende organismer som Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP).
Nøglefunktioner
- Bekvemmelighed—en komplet løsning ved hjælp af CORE kemi
- Tillidsoptimeret—ekstraktion af nukleinsyrer fra svær-lyse prøver
- Fleksibel—køb kun det, du har brug for for at lyse MAP og andre svære organismer; 100 reaktionsrørmodul for lavere gennemstrømning eller 500 reaktionsplademodul for højere gennemstrømning
- Ergonomy—strømlinet prøveforberedelsesprotokol i forhold til det tidligere mekaniske lysismodul
- Bæredygtighed—reducerede rørforbruget ved brug af højgennemstrømningsplademodul
Der er to modulmuligheder afhængigt af arbejdsgang og gennemstrømningsbehov:
- MagMAX CORE Disruption Tubes Module, 100 reaktioner, indeholder perleslagrør forfyldt med zirkoniaperler for effektiv forstyrrelse af individuelle prøver
- MagMAX CORE Disruption Plates Module, 500 reaktioner, indeholder 96 dybe-brøndplader forfyldt med zirkoniaperler og folieforsegling, tilpasset til effektiv forstyrrelse af et større antal prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | qPCR |
| Format | Rør |
| Isoleringsteknologi | Mekanisk forstyrrelse |
| Skala | Maxi |
| Til brug med (applikation) | DNA-rensning |
| Mængde | 100 reaktioner |
Må kun benyttes til forskning.