Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE™ Forstyrrelsesmoduler
Artikelnummer. 30564905 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Format:
Plade
Rør
Mængde:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Mængde
30564905 Plade 500 reaktioner
30564999 Rør 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30564905 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40004818
 Begrænset vare
På lager
Applied Biosystems MagMAX CORE forstyrrelsesmodulerne er et prøveforberedelsessystem designet til at supplere MagMAX CORE Nukleinsyrerensningskittet.
Applied Biosystems MagMAX CORE forstyrrelsesmodulerne er et prøveforberedelsessystem designet til at supplere MagMAX CORE Nukleinsyrerensningskittet. Denne modulære teknologi er optimeret til rensning af nukleinsyrer fra et bredt udvalg af prøvematricer, der ofte indsendes til veterinærdiagnostiske tests. MagMAX-forstyrrelsesmodulerne CORE hjælper med behandlingen af svært-lyserende organismer som Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP).
Nøglefunktioner
  • Bekvemmelighed—en komplet løsning ved hjælp af CORE kemi
  • Tillidsoptimeret—ekstraktion af nukleinsyrer fra svær-lyse prøver
  • Fleksibel—køb kun det, du har brug for for at lyse MAP og andre svære organismer; 100 reaktionsrørmodul for lavere gennemstrømning eller 500 reaktionsplademodul for højere gennemstrømning
  • Ergonomy—strømlinet prøveforberedelsesprotokol i forhold til det tidligere mekaniske lysismodul
  • Bæredygtighed—reducerede rørforbruget ved brug af højgennemstrømningsplademodul
Der er to modulmuligheder afhængigt af arbejdsgang og gennemstrømningsbehov:
  • MagMAX CORE Disruption Tubes Module, 100 reaktioner, indeholder perleslagrør forfyldt med zirkoniaperler for effektiv forstyrrelse af individuelle prøver
  • MagMAX CORE Disruption Plates Module, 500 reaktioner, indeholder 96 dybe-brøndplader forfyldt med zirkoniaperler og folieforsegling, tilpasset til effektiv forstyrrelse af et større antal prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Plade
Isoleringsteknologi Mekanisk forstyrrelse
Skala Maxi
Mængde 500 reaktioner
Må kun benyttes til forskning.