Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Celle- og vævs-DNA-ekstraktionsbuffer
Beskrivelse
MagMAX DNA-celle- og vævsekstraktionsbuffer, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-sættet med celle- og vævsekstraktionsbuffer, tilbydes separat her til de kitbrugere, der har brug for ekstra buffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 600 mL Cell and Tissue DNA Extraction Buffer |
| Prøvetype | Cells, Tissue |
| Til brug med (applikation) | Next-Generation Sequencing, PCR, Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Automated Protocols, High-throughput Compatible, Manual Protocols |
| Antal reaktioner | 1000 Preps |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | Cell and Tissue DNA Extraction Buffer |
| Mængde | 1000 Preps |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Mål | Genomic DNA |