Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Celle- og vævs-DNA-ekstraktionsbuffer
Artikelnummer. 16584810
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
1000 Preps
Pakningsstørrelse:
1000 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
16584810 100 forberedelser -
17165772 1000 Preps 1000 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 16584810 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A45469
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
MagMAX DNA-celle- og vævsekstraktionsbuffer, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-sættet med celle- og vævsekstraktionsbuffer, tilbydes separat her til de kitbrugere, der har brug for ekstra buffer.
MagMAX DNA-celle- og vævsekstraktionsbuffer, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-sættet med celle- og vævsekstraktionsbuffer, tilbydes separat her til de kitbrugere, der har brug for ekstra buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 60 ml celle- og vævs-DNA-ekstraktionsbuffer
Prøvetype Celler, Væv
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering, PCR, Real-Time PCR
High-throughput kompatibilitet Automatiserede protokoller, High-throughput-kompatible, manuelle protokoller
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttype Celle- og vævs-DNA-ekstraktionsbuffer
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA