Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cellefrit total nukleinsyreisoleringssæt
Artikelnummer. 16251012
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 16251012
Brand: Applied Biosystems™ A36716
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagMAX cellefri total nukleinsyreisoleringskit er designet til berigelse af alle nukleinsyrearter, der findes i cellefri biologiske prøver såsom plasma.
MagMAX cellefri total nukleinsyreisoleringskit er designet til berigelse af alle nukleinsyrearter, der findes i cellefri biologiske prøver såsom plasma. Sættet anvender MagMAX magnetisk-perle-teknologi, der sikrer reproducerbar genvinding af nukleinsyre af høj kvalitet, der er velegnet til en bred vifte af applikationer, herunder real-time PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
Det magnetiske –perlebaserede oprensningsformat giver dig mulighed for nemt at behandle en lang række prøveinputvolumener (1 mL til 6 mL). Når det bruges sammen med KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor, kan 6 til 24 plasmaprøver på 2 mL inputvolumen isoleres på én gang. Alternativt kan prøver behandles manuelt ved brug af et magnetisk stativ.
Funktionerne i MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit inkluderer:
  • Automatiseringsklar, fenolfri ekstraktion
  • Hurtig procedure gør det muligt at behandle 6 til 24 prøver på 90 minutter eller mindre, når de bruges med KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med et 24 dybt brøndhoved
  • Fleksibel protokol passer til prøvevolumen input fra 1 mL til 6 mL plasma
  • Intet behov for bærer-RNA
  • Elueringsvolumener spænder fra 15μ L til 60μ L
  • Kompatibel med Oncomine Lunge cfTNA Research Assay
Gå ud over cellefrit DNA og få det samlede billede
Isolering og analyse af cirkulerende cellefri total nukleinsyre (cfTNA) fra plasma og andre cellefri prøver tjener som en ikke-invasiv metode til at påvise og overvåge mål forbundet med visse sygdomstilstande såsom cancer.
Det første trin i at opnå denne værdifulde information er effektiv nukleinsyreisolering, der specifikt genvinder den cirkulerende nukleinsyreart, der indeholder information relateret til sygdomstilstanden. Betydningen af cellefrit DNA (cfDNA) er ved at blive etableret, men det fortæller måske ikke hele historien. Cellefri RNA (cfRNA) sekvenser tjener som kritiske biomarkører såvel i form af mikroRNA'er og genfusioner. Denne inklusion af cfRNA'et med cfDNA'et giver forskere mulighed for at udvide deres undersøgelser og fremme menneskers sundhed.
MagMAX cellefri total nukleinsyre kit er udviklet af samme Thermo Fisher Scientific videnskabsmænd, der bragte dig MagMAX cellefri DNA-isoleringskit. Forskellen er inklusion af alle cfRNA-arter i eluatet, hvilket giver dig mulighed for at øge mængden af tilgængelig information fra en enkelt cellefri prøve. Ligesom cfDNA Isolation Kit er cfTNA kittet designet til både manuel og automatiseret isolering af nukleinsyre fra et bredt prøvevolumen inputområde på 1 til 6 ml. Det phenolfrie, magnetiske perleformat gør sættet fuldt ud modtageligt for automatisk isolering.
Takket være det skalerbare format, der giver mulighed for forskellige prøveinput, er det muligt at variere antallet af prøver, der behandles med et enkelt sæt. For eksempel leveres tilstrækkeligt med reagenser til at behandle 50 prøver af hver 2 ml plasma. Alternativt er det med det samme kit muligt at behandle 25 prøver af hver 4 ml plasma. Højere og lavere inputvolumener er mulige, og antallet af prøver, der kan behandles, vil variere i overensstemmelse hermed. Denne unikke produktegenskab giver dig mulighed for at skræddersy produktet til dine specifikke behov.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af nukleinsyre. Perler binder DNA'et mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for filtertilstopning på grund af cellulære partikler i prøver. Dette tilstopningsproblem er særligt problematisk med proteinrige prøver med stort volumen såsom plasma, der almindeligvis anvendes i cirkulerende cellefri nukleinsyreundersøgelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •175 mL MagMAX cellefri total nukleinsyre lysis/bindingsopløsning
• 100 ml (slutvolumen) MagMAX cellefri total nukleinsyre vaskeopløsningskoncentrat
• 21 mL MagMAX cellefri total nukleinsyre-elueringsopløsning
• 3,5 mL MagMAX cellefri total nukleinsyre magnetiske perler
• 1,5 mL MagMAX cellefri total nukleinsyreproteinase K
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Plasma
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering, realtids-PCR
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller
Produktlinje MagMAX™
Produkttype Total nukleinsyreisoleringssæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 90 min.