Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cellefri DNA-lyse/bindingsbuffer
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
425 ml
Pakningsstørrelse:
425ml
Beskrivelse
Denne buffer er inkluderet i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit (kat. nr. A29319). Den stilles til rådighed separat til applikationer, der kræver mere Lysis/Binding Buffer, end den medfølger i sættet.
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Blod |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering, realtids-PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | DNA-lyse/bindingsbuffer |
| Mængde | 425 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | Genomisk DNA |